Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471394-1G OR471394-100MG OR471394-250MG
APOSOR471394-1GEA 16300 DKK
APOSOR471394-1G APOSOR471394-100MG APOSOR471394-250MG
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₄
Molekylvægt: 248.235 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28977404
CAS-nummer: 2006277-89-8