8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471390-1G OR471390-5G OR471390-250MG
APOSOR471390-1GEA 3220 DKK
APOSOR471390-1G APOSOR471390-5G APOSOR471390-250MG
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₇BrClNO₂
Molekylvægt: 300.536 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18251403
CAS-nummer: 1259319-35-1