6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471388-1G OR471388-250MG
APOSOR471388-1GEA 6040 DKK
APOSOR471388-1G APOSOR471388-250MG
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Formel: C₅H₇N₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16698821
CAS-nummer: 3614-47-9