N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471350-1G OR471350-250MG
APOSOR471350-1GEA 3070 DKK
APOSOR471350-1G APOSOR471350-250MG
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Formel: C₁₄H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21106315
CAS-nummer: 92644-77-4