1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471347-1G OR471347-250MG OR471347-5G
APOSOR471347-1GEA 4520 DKK
APOSOR471347-1G APOSOR471347-250MG APOSOR471347-5G
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₅H₂₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09283648
CAS-nummer: 778647-35-1