N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 319 DKK
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19689610
CAS-nummer: 1283176-45-3