2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471343-1G OR471343-5G
APOSOR471343-1GEA 2980 DKK
APOSOR471343-1G APOSOR471343-5G
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460155
CAS-nummer: 261764-92-5