4,5-Dimethylimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471341-1G OR471341-250MG OR471341-5G
APOSOR471341-1GEA 2340 DKK
APOSOR471341-1G APOSOR471341-250MG APOSOR471341-5G
4,5-Dimethylimidazole
4,5-Dimethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
Molekylvægt: 96.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646351
CAS-nummer: 2302-39-8