5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471340-1G OR471340-250MG
APOSOR471340-1GEA 7570 DKK
APOSOR471340-1G APOSOR471340-250MG
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
5H-Indeno[1,2-c]pyridin-5-one
Formel: C₁₂H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00757012
CAS-nummer: 18631-22-6