N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471339-1G OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA 1840 DKK
APOSOR471339-1G APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Formel: C₈H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21244018
CAS-nummer: 76006-00-3