2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471331-1G OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA 2790 DKK
APOSOR471331-1G APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11935567
CAS-nummer: 91552-11-3