Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471330-1G OR471330-250MG
APOSOR471330-1GEA 5350 DKK
APOSOR471330-1G APOSOR471330-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22576929
CAS-nummer: 1001426-31-8