5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 4590 DKK
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O·ClH
Molekylvægt: 184.623 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28895151
CAS-nummer: 2006277-35-4