1-Benzofuran-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471326-1G OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA 6880 DKK
APOSOR471326-1G APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Formel: C₉H₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00810098
CAS-nummer: 55877-31-1