2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471325-1G OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA 2420 DKK
APOSOR471325-1G APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
Kogepunkt: 45 °C (80 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12400985
CAS-nummer: 72093-14-2