7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 10720 DKK
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O·ClH
Molekylvægt: 184.623 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28954615
CAS-nummer: 2006276-90-8