Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 828 DKK
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19686937
CAS-nummer: 22766-68-3