4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471317-1G OR471317-250MG
APOSOR471317-1GEA 10640 DKK
APOSOR471317-1G APOSOR471317-250MG
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 259…261 °C (subl.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18807642
CAS-nummer: 170918-28-2