2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methylquinoline-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR471311-1G OR471311-250MG
APOSOR471311-1GEA 2780 DKK
APOSOR471311-1G APOSOR471311-250MG
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
2-Methylquinoline-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₀BNO₂
Molekylvægt: 269.146 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22418301
CAS-nummer: 876922-75-7