5-Bromo-2-furanmethanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471307-1G OR471307-250MG
APOSOR471307-1GEA 11510 DKK
APOSOR471307-1G APOSOR471307-250MG
5-Bromo-2-furanmethanamine
5-Bromo-2-furanmethanamine
Formel: C₅H₆BrNO
Molekylvægt: 176.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08848187
CAS-nummer: 263169-37-5