3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471303-1G OR471303-250MG
APOSOR471303-1GEA 4520 DKK
APOSOR471303-1G APOSOR471303-250MG
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₄
Molekylvægt: 169.135 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09991921
CAS-nummer: 3780-41-4