3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471300-5G OR471300-1G
APOSOR471300-5GEA 18390 DKK
APOSOR471300-5G APOSOR471300-1G
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-2-methylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411326
CAS-nummer: 58539-64-3