3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471293-1G OR471293-250MG
APOSOR471293-1GEA 6880 DKK
APOSOR471293-1G APOSOR471293-250MG
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
3-(Aminomethyl)-5-bromo-2-methylpyridine
Formel: C₇H₉BrN₂
Molekylvægt: 201.064 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18255107
CAS-nummer: 1211589-61-5