5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471285-1G OR471285-5G
APOSOR471285-1GEA 687 DKK
APOSOR471285-1G APOSOR471285-5G
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
5,6-Dimethylpyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14605439
CAS-nummer: 34916-78-4