2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471284-1G OR471284-250MG OR471284-5G
APOSOR471284-1GEA 4520 DKK
APOSOR471284-1G APOSOR471284-250MG APOSOR471284-5G
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16698588
CAS-nummer: 1065102-51-3