(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471275-1G OR471275-250MG
APOSOR471275-1GEA 10640 DKK
APOSOR471275-1G APOSOR471275-250MG
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28505589
CAS-nummer: 1932256-61-5