5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471274-1G OR471274-250MG OR471274-5G
APOSOR471274-1GEA 6040 DKK
APOSOR471274-1G APOSOR471274-250MG APOSOR471274-5G
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
5-Chloro-4-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22557993
CAS-nummer: 1360938-85-7