13-Tetradecynoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471273-1G OR471273-250MG
APOSOR471273-1GEA 8410 DKK
APOSOR471273-1G APOSOR471273-250MG
13-Tetradecynoic acid
13-Tetradecynoic acid
Formel: C₁₄H₂₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18382104
CAS-nummer: 82909-47-5