4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471264-1G OR471264-250MG
APOSOR471264-1GEA 8410 DKK
APOSOR471264-1G APOSOR471264-250MG
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
4-(Aminomethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16042669
CAS-nummer: 139458-29-0