4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471259-1G OR471259-250MG
APOSOR471259-1GEA 8410 DKK
APOSOR471259-1G APOSOR471259-250MG
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₈ClN₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28398152
CAS-nummer: 1511510-10-3