4-(Cbz-amino)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471203-1G OR471203-250MG OR471203-5G
APOSOR471203-1GEA 2300 DKK
APOSOR471203-1G APOSOR471203-250MG APOSOR471203-5G
4-(Cbz-amino)benzaldehyde
4-(Cbz-amino)benzaldehyde
Formel: C₁₅H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17170461
CAS-nummer: 71150-68-0