4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471189-1G OR471189-5G
APOSOR471189-1GEA 818 DKK
APOSOR471189-1G APOSOR471189-5G
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
4-(3-Bromopropyl)morpholine hydrobromide
Formel: C₇H₁₄BrNO·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176498
CAS-nummer: 88806-06-8