1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(3-Bromopropyl)piperidine Hydrobromide
OR471188-1G OR471188-250MG OR471188-5G
APOSOR471188-1GEA 2200 DKK
APOSOR471188-1G APOSOR471188-250MG APOSOR471188-5G
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
1-(3-Bromopropyl)piperidine hydrobromide
Formel: C₈H₁₆BrN·BrH
Molekylvægt: 287.035 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13176495
CAS-nummer: 58689-34-2