1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471166-5G OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA 6880 DKK
APOSOR471166-5G APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Formel: C₁₄H₁₄Cl₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05150371
CAS-nummer: 86212-34-2