2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471152-1G OR471152-250MG
APOSOR471152-1GEA 5820 DKK
APOSOR471152-1G APOSOR471152-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10000843
CAS-nummer: 75860-79-6