2-Ethoxy-4-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471120-1G OR471120-5G
APOSOR471120-1GEA 2300 DKK
APOSOR471120-1G APOSOR471120-5G
2-Ethoxy-4-nitropyridine
2-Ethoxy-4-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13181671
CAS-nummer: 1187732-70-2