2-Amino-6-chloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471112-1G OR471112-250MG
APOSOR471112-1GEA 6040 DKK
APOSOR471112-1G APOSOR471112-250MG
2-Amino-6-chloroquinoline
2-Amino-6-chloroquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235108
CAS-nummer: 18672-02-1