6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471111-1G OR471111-250MG OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA 1570 DKK
APOSOR471111-1G APOSOR471111-250MG APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781650
CAS-nummer: 59673-74-4