Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471103-1G OR471103-5G OR471103-250MG
APOSOR471103-1GEA 3370 DKK
APOSOR471103-1G APOSOR471103-5G APOSOR471103-250MG
Methyl 4-bromo-2,6-dinitrobenzoate
Formel: C₈H₅BrN₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18651710
CAS-nummer: 1272756-03-2