3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471100-100G OR471100-25G OR471100-5G
APOSOR471100-100GEA 11510 DKK
APOSOR471100-100G APOSOR471100-25G APOSOR471100-5G
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Formel: C₈H₈N₂O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01741407
CAS-nummer: 15968-56-6