4-Bromo-7-methylindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-7-methyl-1H-indole
OR471099-1G OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA 994 DKK
APOSOR471099-1G APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Formel: C₉H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272256
CAS-nummer: 936092-87-4