4-(Bromomethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471097-1G OR471097-250MG
APOSOR471097-1GEA 2670 DKK
APOSOR471097-1G APOSOR471097-250MG
4-(Bromomethyl)quinoline
4-(Bromomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953523
CAS-nummer: 5632-16-6