2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 4520 DKK
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₄
Smeltepunkt: 186…187 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20642581
CAS-nummer: 34173-06-3