Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471087-1G OR471087-5G
APOSOR471087-1GEA 2680 DKK
APOSOR471087-1G APOSOR471087-5G
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Methyl 5-Nitroimidazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₅N₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01105422
CAS-nummer: 20271-20-9