2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471080-5G OR471080-1G
APOSOR471080-5GEA 7410 DKK
APOSOR471080-5G APOSOR471080-1G
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27949767
CAS-nummer: 34849-51-9