2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471078-5G OR471078-1G
APOSOR471078-5GEA 8410 DKK
APOSOR471078-5G APOSOR471078-1G
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23705610
CAS-nummer: 861668-41-9