1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 226 DKK
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₇BrO
Kogepunkt: 130…132 °C (1 mm Hg)
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01712260
CAS-nummer: 5498-31-7