2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471044-1G OR471044-250MG
APOSOR471044-1GEA 6880 DKK
APOSOR471044-1G APOSOR471044-250MG
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Iodo-4-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆INO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398041
CAS-nummer: 66949-41-5