5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR471043-1G OR471043-250MG
APOSOR471043-1GEA 6880 DKK
APOSOR471043-1G APOSOR471043-250MG
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
5-(Benzyloxy)indolin-2-one
Formel: C₁₅H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15525665
CAS-nummer: 156232-24-5