5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR471041-1G OR471041-100MG OR471041-250MG
APOSOR471041-1GEA 2290 DKK
APOSOR471041-1G APOSOR471041-100MG APOSOR471041-250MG
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95+%
5-(2-Hydroxy-2-propyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₅BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18730087
CAS-nummer: 1345961-02-5